Läs mer
Memmert™ Helsiktsglasdörr för UN75, Max. 300 °C
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
UN75 Ugn
Beskrivning
- Åtföljande
- Fullt sikte
- Glas (4 lager)
- Temperaturområde upp till 300 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UN75 Ugn |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C (max.) |
| Typ | Helsiktsdörr |
| Material | Glas |