Läs mer
Sonics Materials Helvågsfast sond
Produktkod. 11744328
Diameter (metrisk):
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11744328
Brand: Sonics Materials 6300217
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna högintensiva, mikroprocessorstyrda, ultraljudsprocessor har en helvågssond½ i. (13 mm) fast– 10 tum. (254 mm) lång.
  • Helvågs solid sond½ i. (13 mm) fast– 10 tum. (254 mm) lång
  • Högintensiv ultraljudsprocessor
  • Mikroprocessorstyrd
  • 600-Watt modell
Specifikationer
Produkttyp Helvågsfast sond
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 254 mm
Förpackningsmängd 1 st