Läs mer
Fulleren, buckytube/nanotube, enkelväggig,> 60 % SWNT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405220
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405220 0.5 g 0.5g
11415220 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044501.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 308068-56-6 | Molekylformel: CH4 | Molekylvikt: 16,043 g/mol
Fulleren, buckytube/nanotube används för flera biomedicinska tillämpningar, inklusive design av högpresterande MRI-kontrastmedel, röntgenavbildningskontrastmedel, fotodynamisk terapi samt läkemedels- och genleverans.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308068-56-6
Molekylformel CH4
Molekylvikt (g/mol) 16.043
MDL-nummer MFCD00282904
InChI-nyckel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-namn metan
LEDER C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene
Namnnotering Buckytube/nanotube, enkelväggig, >60 % SWNT
Färg Svart
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Löslig i bensen, toluen och kloroform.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.