Learn More
Fulleren, buckytube/nanotube, enkelväggig
Artikelnummer. 11455230
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11455230 0.25 g 0.25g
11465230 1 g 1g
11475230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11455230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044508.01
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 308068-56-6 | KAPITEL 4 | 16,043 g/mol
Kolnanorör förbättrar den elektriska ledningsförmågan och de mekaniska egenskaperna. Det används också i kemisk forskning. Det är lämpligt som vätelagringsmaterial. Det är ett idealiskt superkondensatorelektrodmaterial, det används vid framställning av superkompositer. Kolnanorör har utmärkt fältemissionsprestanda och används i tungvikts katodrörsteknik. Den appliceras också på naanometer elektronisk, katalytisk fibermaskin. Nanorör kommer att ha en viktig roll inom nanoteknikteknik. Kolnanorör kan också användas för att göra molekyllager och nanorobot.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308068-56-6
Molekylformel CH4
Molekylvikt (g/mol) 16.043
MDL-nummer MFCD00282904
InChI-nyckel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-namn metan
LEDER C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Fullerene
Namnnotering Buckytube/nanotube, single walled
Färg Svart
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation It is miscible,can be diluted with water. Soluble in benzene,toluene.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.