Läs mer
Fullerene C60, 99,9 %
Produktkod. 10647441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647441 250 mg Glasflaska 250mg
10574004 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 SEK
    1548.65 SEK / 250mg
    Save 216.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99685-96-8
Molekylformel C60
Molekylvikt (g/mol) 720.66
MDL-nummer MFCD00151408
InChI-nyckel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-namn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
LEDER C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene C60
Namnnotering 99.9%
Färg Svart till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,85 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 1472
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: >5 mg/ml i toluen
Formel vikt 720.65
Procent renhet 99.90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.