Läs mer
Fullerene C60, TRC
Produktkod. 30133224
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133224 100 mg
30134395 250 mg
17933355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF862543100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99685-96-8
Molekylformel C60
Molekylvikt (g/mol) 720.64
Synonym Buckminsterfullerene, Buckminsterfullerene (C60), Buckyball, C60 Fullerene, Carbon (C60), Carbon (C60) fullerene, Carbon (C60) mol., Carbon cluster (C60), Carbon, mol. (C60), Follene-60, Footballene, Footballene (C60), Fullerene, Fullerene C60 cluster, Fullerene-60, Fullerene-C60, Icosahedral C60, Nano-C60, Nanom Purple, Nanom Purple N 60S, Nanom Purple ST, Nanom Purple ST-A, Nanom Purple SU, Soccerballene, Tris-PC61BOE, XFC 01, [5,6]Fullerene C60, [60]Fullerene
LEDER c12c3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c9c%13c%14c%15c%12c%16c%17c%11c%18c%19c%10c%20c8c6c%21c%22c%20c%19c%23c%24c%18c%17c%25c%26c%16c%15c%27c%28c%14c(c7%13)c5c3c%28c%29c%27c%26c%30c%25c%24c%31c%23c%22c(c4%21)c1c%31c%30c2%29
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene C60
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Formel vikt 720