Läs mer
Fulleren, kolnanotub, flerväggig, ∣ <8 nm överdiameter, 2–5 nm ID, 0,5–2 mikron lång
Produktkod. 11410071
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410071 0.25 g 0.25g
11420071 1 g 1g
11430071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410071 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044790.01
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 308068-56-6 | KAPITEL 4 | 16,043 g/mol
Fulleren används i organisk syntes, elektronik, sensorer, kompositer, energilagring, studie av Life Science-system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308068-56-6
Molekylformel CH4
Molekylvikt (g/mol) 16.043
MDL-nummer MFCD00151408
InChI-nyckel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-namn metan
LEDER C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene, carbon nanotube
Namnnotering Multi-walled, OD: ≤8nm, ID: 2 to 5nm, 0.5 to 2 micron long
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.