Läs mer
Fulleren, nanotub, flerväggig, 20-50 nm överdiameter, 5-20 mikron lång
Produktkod. 11399688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399688 1 g 1g
11309698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044192.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 308068-56-6 | KAPITEL 4 | 16,043 g/mol
Kolnanorör förbättrar den elektriska ledningsförmågan och de mekaniska egenskaperna. Det används också i kemisk forskning. Det är lämpligt som vätelagringsmaterial. Det är ett idealiskt superkondensatorelektrodmaterial, det används vid framställning av superkompositer. Kolnanorör har utmärkt fältemissionsprestanda och används i tungvikts katodrörsteknik. Den appliceras också på naanometer elektronisk, katalytisk fibermaskin. Nanorör kommer att ha en viktig roll inom nanoteknikteknik. Kolnanorör kan också användas för att göra molekyllager och nanorobot.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308068-56-6
Molekylformel CH4
Molekylvikt (g/mol) 16.043
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-namn metan
LEDER C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene
Namnnotering Nanorör, flerväggig, 20 till 50 nm överdiameter, 5 till 20 mikron långt
Färg Svart
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Den är blandbar och kan spädas ut med vatten.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.