Läs mer
Fullerenpulver, 97 % C{70}
Produktkod. 11420241
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420241 250 mg 250mg
11344677 10 mg 10mg
11354677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420241 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039720.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840,77 g/mol
Fullerenpulver används i kemisk forskning. Det används i stor utsträckning för flera biomedicinska tillämpningar, inklusive design av högpresterande MRI-kontrastmedel, röntgenkontrastmedel, fotodynamisk terapi och läkemedels- och genleverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115383-22-7
Molekylformel C70
Molekylvikt (g/mol) 840.77
MDL-nummer MFCD00282904
InChI-nyckel ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC-namn (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
LEDER C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene powder
Färg Svart
Densitet 1.7 g/mL
Kokpunkt 500 °C till 600 °C (sublimering)
Anteckningar om analysprocent C 70
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Löslig i toluen och bensen.
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.