Läs mer
Fullerene powder, 99.9+% C{60}
Produktkod. 11355027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355027 5 g 5g
11365027 250 mg 250mg
11345027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042007.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Fullerenpulver är användbart för biomedicinska applikationer som design av högpresterande MRI-kontrastmedel, röntgenkontrastmedel och fotodynamisk terapi. Det är också viktigt för enkelväggiga kolnanorör med smal diameterfördelning. Det används som ljusaktiverat antimikrobiellt medel. Den finner också tillämpning inom området nanoteknik, värmebeständighet och supraledning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99685-96-8
Molekylformel C60
Molekylvikt (g/mol) 720.66
MDL-nummer MFCD00282904
InChI-nyckel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-namn (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerene
LEDER C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene powder
Färg Black
Densitet 1.7g/mL
Kokpunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Analysprocentintervall >99.9% C60
Anteckningar om analysprocent C60
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Procent renhet ≥99.9%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.