Läs mer
Fullerenpulver, 99+% C{70}
Beskrivning
Fullerenpulver används för biomedicinska applikationer inklusive design av högpresterande magnetisk resonanstomografi (MRI) kontrastmedel, röntgenkontrastmedel, fotodynamisk terapi och läkemedels- och genleverans. Det används i supraledare, fotoaktiva polymerer, filmmaterialmodifierare, slipmedel för skärning och slipning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fullerene powder |
| Färg | Grå till svart |
| Densitet | 1.7 g/mL |
| Kokpunkt | 500°C to 600°C (sublimation) |
| Anteckningar om analysprocent | C 70 |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN1325 |
| Löslighetsinformation | Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water. |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Fullerene powder C70
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.