Läs mer
Fullerenpulver, sublimerat, 99,9+% C{60}
Produktkod. 11375027
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375027 50 mg 50mg
11305037 250 mg 250mg
11385027 1 g 1g
11395027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11375027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042008.MF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720,66 g/mol
De optiska absorptionsegenskaperna hos C60 matchar solspektrum på ett sätt som antyder att C60-baserade filmer kan vara användbara för solcellsapplikationer. På grund av sin höga elektroniska affinitet är den en av de vanligaste elektronacceptorerna som används i donator/acceptorbaserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99685-96-8
Molekylformel C60
Molekylvikt (g/mol) 720.66
MDL-nummer MFCD00151408
InChI-nyckel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-namn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
LEDER C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene powder
Namnnotering Sublimed
Färg Svart
Densitet 1.7 g/mL
Kokpunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Anteckningar om analysprocent C 60
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Procent renhet ≥99.9%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.