Läs mer
Fulvestrant 3-Sulfate Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fulvestrant 3-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 403656-83-7 |
| Molekylformel | C32H46F5NaO6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (7alpha,17beta)- 7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene- |
| InChI formel | InChI=1S/C32H47F5O6S2.Na/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(43-45(40,41)42)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)38)10-7-5-3-2-4-6-8-18-44(39)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37;/h11-12,21-22,26-29,38H,2-10,13-20H2,1H3,(H,40,41,42);/q;+1/p-1/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,44?;/m1./s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@@H](CC4=C3C=CC(=C4)OS(=O)(=O)[O-])CCCCCCCCCS(=O)CCCC(C(F)(F)F)(F)F.[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 708.82 |