Läs mer
Fulvestrant, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fulvestrant |
| CAS | 129453-61-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fulvestrant |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C32 H47 F5 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Faslodex, Fulvestrant, ICI 182780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780, 7alpha-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Visa mer |