Läs mer
Fulvestrant, TRC
Produktkod. 18081430
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081430 25 mg
18063640 100 mg
17939959 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18081430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86250025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129453-61-8
Molekylformel C32 H47 F5 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 606.77
Synonym 7α-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Faslodex, Fulvestrant, ICI 182780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780
IUPAC-namn (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fulvestrant
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
Formel vikt 606.3166
Procent renhet >95%