Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Produktkod. 16617042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16617042 1 g -
16627042 50 mg 50mg
16637042 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16617042 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465780010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129453-61-8
Molekylformel C32 H47 F5 O3 S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fulvestrant
Kvantitet 1 g
Löslighet (0,1 g i 10 ml etanol) Klar lösning
Formel vikt 606.77
Fysisk form Pulver
Produkttyp Reagens
Renhet ≥98,5 % (HPLC)
InChI-nyckel VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)CC1=CC(O)=CC=C31
IUPAC-namn (1S,3aS,3bR,4R,9bS,11aS)-11a-methyl-4-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentanesulfinyl)nonyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
Molekylvikt (g/mol) 606.78
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.