Läs mer
Fumagillin, MedChemExpress
Beskrivning
Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumagillin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23110-15-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H34O7 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Amebacilin NSC9168 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |