Läs mer
Fumagillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumagillin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20-,23-,24-,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 458.2305 |