Läs mer
Fumaraldehyd bis(dimetylacetal), 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425665 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10425665 1 g Glasflaska 1g
10310814 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10425665 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6068-62-8
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00075507
InChI-nyckel ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Synonym fumaraldehyde bis dimethyl acetal, e-1,1,4,4-tetramethoxybut-2-ene, fumaraldehyde bis dimethylacetal, 2-butenedial bis dimethyl acetal, 1,1,4,4-tetramethoxy-trans-2-butene, trans-1,1,4,4-tetramethoxy-2-butene, 1,1,4,4-tetramethoxy-but-2-ene
PubChem CID 5862719
IUPAC-namn (E)-1,1,4,4-tetrametoxibut-2-en
LEDER COC(C=CC(OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 100°C to 103°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.21
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.