Läs mer
Fumarsyra 1000 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fumaric acid |
| CAS | 110-17-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fumaric acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H4 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Show More |