Läs mer
Fumaric Acid-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumaric Acid-13C4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vikt | 120.0244 |
| Procent renhet | >95% |