Läs mer
Fumarsyra, 99 %
Beskrivning
Fumarsyra används som livsmedelstillsats och syraregulator. Det används vid tillverkning av polyesterhartser och flervärda alkoholer. Det används också som betningsmedel för färgämnen, färgtillsatser, beläggningstillsatser, mjukgörare, processhjälpmedel och specifikt för petroleumproduktion. Vidare används det i tandkrämer som fläckborttagningsmedel och för att tillverka andra kemikalier. Utöver detta används det i kolofoniumestrar, torkande oljor, tryckfärger och aromämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fumarsyra används som livsmedelstillsats och syraregulator. Det används vid tillverkning av polyesterhartser och flervärda alkoholer. Det används också som betningsmedel för färgämnen, färgtillsatser, beläggningstillsatser, mjukgörare, processhjälpmedel och specifikt för petroleumproduktion. Vidare används det i tandkrämer som fläckborttagningsmedel och för att tillverka andra kemikalier. Utöver detta används det i kolofoniumestrar, torkande oljor, tryckfärger och aromämnen.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och koncentrerad svavelsyra. Något löslig i etyleter och aceton. Olösligt i kloroform, olivolja, koltetraklorid, xylen, smält kamfer, flytande ammoniak och bensen.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, aminer och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumaric acid |
| Smältpunkt | ∼299 °C (sublimering) |
| Densitet | 1.625 |
| pH | 2.1 |
| Flampunkt | 273 °C (523 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 605763 |
| Merck Index | 14,4287 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol och koncentrerad svavelsyra. Lätt löslig i etyleter och aceton. Olöslig i kloroform, olivolja, koltetraklorid, xylen, smält kamfer, flytande ammoniak och bensen. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fumaric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Fumaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.