Läs mer
Fumarinsyra, 99+%
Produktkod. 10286233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286233 100 g Plastflaska 100g
10274720 1 kg Plastflaska 1kg
10744801 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10423025 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10286233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 SEK
    272.65 SEK / 100g
    Save 32.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-17-8
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
MDL-nummer MFCD00002700
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric acid
Smältpunkt 295,0 °C till 300,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.6200g/mL, 1.62
Flampunkt 230 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99 + %
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH=CHCO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Merck Index 15, 4316
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6,3 g/l (25 °C). Andra lösligheter: 0,72g/100g eter (25 °C) - 1,72 g/100g aceton, (30 °C) - 5,76 g/100 g 95% alkohol (30 °C), praktiskt taget olösliga i kloroform, koltetra, klorid och bensen
IUPAC-namn (2E)-but-2-endisyra
Formel vikt 116.07
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fumaric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.