missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fumaric Acid-d2, TRC

Produktkod. 30408056
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408056 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5003841G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fumaric Acid-d2
CAS 24461-32-3
Molekylformel C4 D2 H2 O4
Kvantitet 1 g
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid-d2, (2E)-But-2-enedioic Acid-d2, (E)-2-Butenedioic Acid-d2, 2-(E)-Butenedioic Acid-d2, (E)-Butenedioic Acid-d2, Allomaleic Acid-d2, Bakeshure 451-d2, Bakeshure 470-d2, Boletic Acid-d2, FC 33-d2, Lichenic Acid-d2, NSC 2752-d2, Petrom-d2, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid-d2, trans-2-Butenedioic Acid-d2, trans-Butenedioic Acid-d2
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
LEDER [2H]\C(=C(\[2H])/C(=O)O)\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.08
Formel vikt 118.0235
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.