Läs mer
Fumarsyra-dimetylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310602
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30310602 100 mg
1 options
Produktkod. 30310602 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13955800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Analyt- eller komponentnamn Fumaric acid dimethyl ester
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
LEDER COC(=O)\C=C\C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl(E)-men-2-enedioat
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 144,0423 g/mol