Läs mer
Fumarinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314450
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30314450 100 mg
1 options
Produktkod. 30314450 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13955500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric acid
CAS 110-17-8
Analyt- eller komponentnamn Fumaric acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
LEDER OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116,011 g/mol