Läs mer
FumARic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10775521 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775521 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10775521 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/2070/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-17-8
Smältpunkt 295°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H4O4
MDL-nummer MFCD00002700
Kvantitet 500 g
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-namn (E)-but-2-enedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
Formel vikt 116.07g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fumaric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.