Läs mer
Fumaric Acid Monomethyl Ester-d5, TRC
Produktkod. 30393655
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393655 10 mg
30404462 50 mg
30403937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30393655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF50039310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1616345-45-9
Molekylformel C5HD5O4
Molekylvikt (g/mol) 135.13
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d5, (E)-2-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d5, Fumaric Acid Methyl Ester-d5, Methyl Hydrogen Fumarate-d5, Monomethyl Fumarate-d5
LEDER OC(/C([2H])=C([2H])/C(OC([2H])([2H])[2H])=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric Acid Monomethyl Ester-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1D3,2D,3D