missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fumaric Acid Monomethyl Ester, TRC

Produktkod. 30135495
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135495 25 g
30138434 50 mg
30004194 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF50039025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2756-87-8
Molekylformel C5 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 130.1
Synonym Monomethyl Fumarate, (2E)-2-Butenedioic acid 1-methyl ester, (E)-2-Butenedioic acid monomethyl ester, Fumaric acid methyl ester, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate, Monomethyl fumarate
IUPAC-namn (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid
LEDER COC(=O)\C=C\C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monomethyl Fumarate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+
Formel vikt 130.0266
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.