missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fumaric Acid Monomethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monomethyl Fumarate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| Formel vikt | 130.0266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?