Läs mer
Fumarsyra, TRC
Produktkod. 30003486
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003486 500 mg
17944935 1 g
17974715 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF500380500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-17-8
Molekylformel C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), 2-Butenedioic acid (E)-, Fumaric acid (8CI), (2E)-But-2-enedioic acid, (E)-2-Butenedioic acid, 2-(E)-Butenedioic acid, 2-Butenedioic acid, (E)-, Allomaleic acid, Bakeshure 451, Bakeshure 470, Boletic acid, FC 33, FC 33 (acid), Lichenic acid, NSC 2752, Petrom, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, trans-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra
LEDER OC(=O)\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Formel vikt 116.011
Procent renhet >95%