Läs mer
Fumarylklorid, 95 %
Produktkod. 11491908
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491908 25 g 25g
11401918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14540.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152,958 g/mol
Fumarylklorid användes vid framställning av poly(propenfumarat) med hög molekylvikt. Fotodissociationsdynamiken för fumarylklorid studerades. Det används i jordbrukskemikalier och läkemedelstillverkning. Används även som mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar. Det är en syrahalogenid byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fumarylklorid användes vid framställning av poly(propenfumarat) med hög molekylvikt. Fotodissociationsdynamiken för fumarylklorid studerades. Det används i jordbrukskemikalier och läkemedelstillverkning. Används även som mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar. Det är en syrahalogenid byggsten.
Löslighet Det reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Det är fuktkänsligt. Inkompatibel med oxidationsmedel, aktiva metaller och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-63-4
Molekylformel C4H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.958
MDL-nummer MFCD00000733
InChI-nyckel ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC-namn (E)-but-2-endioyldiklorid
LEDER C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaryl chloride
Smältpunkt -2 °C
Densitet 1.413
Kokpunkt 159 °C till 161 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1780
Beilstein 1721342
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Det reagerar med vatten.
Formel vikt 152.97
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.