Läs mer
Fumarylklorid, TRC
Produktkod. 30397807
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30397807 25 g
1 options
Produktkod. 30397807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86088025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaryl Chloride
CAS 627-63-4
Molekylformel C4H2Cl2O2
Kvantitet 25 g
Synonym (2E)-2-Butenedioyl Dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric Acid Dichloride, Fumaric Dichloride, Fumaroyl Dichloride, Fumaryl Chloride, Fumaryl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+
LEDER ClC(=O)\C=C\C(=O)Cl
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioyldiklorit
Molekylvikt (g/mol) 152.96
Formel vikt 151.9432