Läs mer
Fumitremorgin C, MedChemExpress
Produktkod. 16449905
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
250 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449905 250 μg -
16412589 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16449905 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2143
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumitremorgin C
CAS 118974-02-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25N3O3
Kvantitet 250 μg
Synonym 12α-Fumitremorgin C
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@]1([H])CC2=C([C@H](/C=C(C)\C)N13)NC4=C2C=CC(OC)=C4)N5[C@](CCC5)([H])C3=O
Molekylvikt (g/mol) 379.45
Formel vikt 379.45
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death