Allmän beskrivning
•Fumonisin är en svampmetabolit som är ett cellpermeabelt mykotoxin som kan stoppa sfingolipidbiosyntesen genom att hämma sfingosin-N-acetyltransferas
Användningsområden
•Det kan kraftigt hämma sfingosin N-acyltransferas (ceramidsyntas), vilket orsakar en ansamling av sfingoida baser
•Det är också en proteinserin- och treoninfosfatashämmare
•Det kan selektivt hämma sfingomyelinbiosyntesen i neuronala celler
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumonisin B1 |
| Färg | Tan till vitt |
| Elementaranalys | 55,00 till 58,00 %C, 1,60 till 2,20 % N |
| Analysprocentintervall | 95% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Merck Index | 15, 4318 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, acetonitril |
| Formel vikt | 721.8 |
| Procent renhet | 96% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Fumonisin B1
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.