Läs mer
Fumonisin B2 (>90 %), TRC
Produktkod. 30389508
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30389508 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30389508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF9738702.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Molekylformel C34 H59 N O14
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1'-[1-(12-amino-9,11-dihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-ethanediyl] ester, [2S-[1[1R*(S*),2S*(S*),2(S*)],2R*,9S*,11R*,12R*]]-, Fumonisin B2
InChI formel InChI=1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
LEDER CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dikarboxybutanoyl]oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimetylikosan-7-yl]oxy-2-oxoetyl]butanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 705.83
Formel vikt 705.3936