Läs mer
Fumonisin B2, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10440931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10440931 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10440931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328260010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Fumonisin B2, CAS # 116355-84-1, är en diester av trikarballylsyra och är isolerad från Fusarium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Fumonisin B2 är ett fumonisinmykotoxin som produceras av svampen Fusarium
  • Fumonisin B2 är en strukturell analog av fumonisin B1 men den är mer cytotoxisk än B1 och kan hämma sfinganin-N-acetyltransferas (ceramidsyntas)
Användningsområden
  • In vitro och in vivo studier har visat att Fumonisin B2 kan inducera apoptos
  • Det kan hämma de novo sfingolipidbiosyntesen
  • Det anses också vara en Aspergillus-metabolit
  • Den visar cytotoxicitet mot en panel av sju råtthepatomcellinjer och MDCK-cellinje
  • Det inducerar bildning av hepatocytknölar, en markör för cancerinitiering, hos råttor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Analysprocentintervall 96+%
Molekylformel C34H59NO14·3H2O
Kvantitet 1 mg
Synonym fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i metanol
InChI-nyckel UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N
LEDER CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dikarboxibutanoyl]oxi-16,18-dihydroxi-5,9-dimetylikosan-7-yl]oxi-2-oxoetyl]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 759.9
PubChem CID 71317007
Formel vikt 759.9
Procent renhet 96+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fumonisin B2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.