missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fumonisin B3 50 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30324682
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324682 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324682 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13955910WL50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 1 ml
Koncentration 50 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.