Läs mer
Fumonisiner B1 och B2 blandning 50 μg/ml i acetonitril/vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| CAS | 116355-83-0, 116355-84-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Lösningstyp | Mixture |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile/Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 1 ml |