Läs mer
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13436426
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13436426 100 ml 100ml
13446426 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13436426 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1501001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FunctionMAX™ TiterEnhancer
FunctionMAX™ TiterEnhancer använder en ny teknologi för att kombinera viktiga näringsämnen i en högkoncentrerad (150 g/L), pH-neutral, kemiskt definierad, AOF (fri från animaliskt ursprung) funktionell tillsats som är utformad för att förstärka befintliga foder och förstärka produktiviteten hos standardplattformar med hög celltäthet för matning av batch. FunctionMAX™ TiterEnhancer finns i både detta flytande format och en AGT™ torrt format och är stabilt i över 1 år. FunctionMAX™ TiterEnhancer erbjuder:
  • Upp till dubbla tidigare matade batch-titer
  • Högkoncentrerade ingredienser
  • Lätt att använda pH-neutralt format
  • Specialiserad leverans av ingredienser som finns i basmedia —inget exotiskt
  • Använd som är ekonomiskt När
    du ska välja FunctionMAX™ TiterEnhancer:
  • Om du har en nedgång i specifik produktivitet sent i en högdensitetskultur med matning, FunctionMAX™ TiterEnhancer kanske kan förbättra dina titrar
  • Om du har en matad-batchkultur med extremt låg toppcelldensitet, kanske du vill rådgöra med PD-Direct™ Tjänster för rådgivning om cellanpassning och/eller matad-batch-optimering
  • Om du inte har någon minskning av specifik produktivitet sent i en högdensitetsodling med matad sats och fortfarande behöver högre titrar, kanske du vill rådgöra med PD-Direct™ Tjänster
    för råd om matningsbatch-optimering Upp till dubbla tidigare matade-batch-titrar
    – FunctionMAX™ Vi har visat 35 120 % produkttiterförbättringar när –TiterEnhancer tillsattes ovanpå befintliga processer eller som en partiell foderersättning (figur 1 3), vilket resulterade i en lägre total andel fodertillskott. Dessa ökningar uppnåddes främst genom att upprätthålla specifik produktivitet under varje fed-batch-process. Förbättringar sågs omedelbart och utan processoptimering. Vi har också visat att lågvolymtillsats av FunctionMAX™ TiterEnhancer var tillräcklig för att förbättra titrar för flera processer med användning av olika kommersiellt tillgängliga medier och flöden, med de som hade högre celldensiteter som såg mest fördelen. Denna tillsats är inte utformad för att helt ersätta andra kosttillskott som tillhandahåller ytterligare ingredienser som inte finns i FunctionMAX™ TiterEnhancer.
    Högkoncentrerade ingredienser Tekniken
    som används för att leverera denna funktionella tillsats lovar att omvandla rekombinant läkemedelsbiobearbetning genom att höja nyckelingredienskoncentrationerna till nivåer som är utom räckhåll med konventionella metoder. En koncentration på 150 g/L uppnås med FunctionMAX™ TiterEnhancer (jämfört med 20 –25 g/L för de flesta basala medier), och det har visat sig vara stabilt i torrt eller flytande format i över 1 år.
    Lätt att använda pH-neutralt format
    Rekonstitution av AGT™ torrt format är förvånansvärt enkelt (tillsätt vatten och rör om), med alla komponenter i lösning. Det krävs ingen pH-justering, och eftersom det är pH-neutralt är det säkrare att hantera och använda än extrema pH-alternativ. Som en pH-neutral tillsats hjälper denna produkt att undvika bioreaktorkomplikationer som ofta ses med extrema pH-tillskott. Vidare är vätskan mycket —stabil så att versionen i flytande format är gjord av densamma AGT™ torrformatmaterial som också finns att köpa. Vätskan tillhandahålls för småskaliga försök och AGT™ torrt format för sömlös uppskalning vid användning.
    Specialiserad leverans av ingredienser som finns i basmedia —Inget exotiskt
    FunctionMAX™ TiterEnhancer introducerar inte nya ingredienser till din fed-batch-process; det ger helt enkelt samma nyckelingredienser som finns i basalmedia som cellerna behöver sent i odlingen för att behålla sin produktivitet. Tekniken som används för att kombinera dessa ingredienser introducerar inte några ytterligare ingredienser. Det innehåller inte heller några tillväxtfaktorer eller odefinierade komponenter som hydrolysat. En DMF-referens (drug master-fil) kan begäras för denna produkt för att försäkra tillsynsmyndigheter om att det inte finns några ämnen eller ingredienser i formuleringen som kan skapa regulatoriska problem.
    Ekonomier i bruk
    FunctionMAX™ TiterEnhancer är designad för att leverera högkoncentrerat och högt värdetillskott till din fed-batch-process. Tänk på att det ger 7-faldigt ingredienskoncentrationen av ett basalt medium och kan ge upp till en fördubbling av titern. Vidare, vid normal användning vid cirka 10 % av arbetsvolymen, är det faktiska priset per liter användning liknande det för basalmedia.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring 100 ml Gibco™ Flaska
    Celllinje CHO
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
    Form Vätska
    Produkttyp Enhancer
    Serumnivå Serumfritt
    Sterilitet Sterilfiltrerad
    Utan tillsatser Inget glutamin
    Produktlinje FunctionMAX™ TiterEnhancer
    Kvantitet 100 ml