Läs mer
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer, AGT™ tillsats
Beskrivning
FunctionMAX™ TiterEnhancer använder en ny teknologi för att kombinera viktiga näringsämnen i en högkoncentrerad (150 g/L), pH-neutral, kemiskt definierad, AOF (fri från animaliskt ursprung) funktionell tillsats som är utformad för att förstärka befintliga foder och förstärka produktiviteten hos standardplattformar med hög celltäthet för matning av batch. FunctionMAX™ TiterEnhancer finns i både flytande format och detta AGT™ torrt format och är stabilt i över 1 år. FunctionMAX™ TiterEnhancer erbjuder:
Upp till dubbla tidigare matade batch-titer
Högkoncentrerade ingredienser
Lätt att använda pH-neutralt format
Specialiserad leverans av ingredienser som finns i basmedia —inget exotiskt
Använd som är ekonomiskt När
du ska välja FunctionMAX™ TiterEnhancer:
Om du har en nedgång i specifik produktivitet sent i en högdensitetskultur med matning, FunctionMAX™ TiterEnhancer kanske kan förbättra dina titrar
Om du har en matad-batchkultur med extremt låg toppcelldensitet, kanske du vill rådgöra med PD-Direct™ Tjänster för rådgivning om cellanpassning och/eller matad-batch-optimering
Om du inte har någon minskning av specifik produktivitet sent i en högdensitetsodling med matad sats och fortfarande behöver högre titrar, kanske du vill rådgöra med PD-Direct™ Tjänster
för råd om matningsbatch-optimering Upp till dubbla tidigare matade-batch-titrar
– FunctionMAX™ Vi har visat 35 120 % produkttiterförbättringar när –TiterEnhancer tillsattes ovanpå befintliga processer eller som en partiell foderersättning (figur 1 3), vilket resulterade i en lägre total andel fodertillskott. Dessa ökningar uppnåddes främst genom att upprätthålla specifik produktivitet under varje fed-batch-process. Förbättringar sågs omedelbart och utan processoptimering. Vi har också visat att lågvolymtillsats av FunctionMAX™ TiterEnhancer var tillräcklig för att förbättra titrar för flera processer med användning av olika kommersiellt tillgängliga medier och flöden, med de som hade högre celldensiteter som såg mest fördelen. Denna tillsats är inte utformad för att helt ersätta andra kosttillskott som tillhandahåller ytterligare ingredienser som inte finns i FunctionMAX™ TiterEnhancer.
Högkoncentrerade ingredienser Tekniken
som används för att leverera denna funktionella tillsats lovar att omvandla rekombinant läkemedelsbiobearbetning genom att höja nyckelingredienskoncentrationerna till nivåer som är utom räckhåll med konventionella metoder. En koncentration på 150 g/L uppnås med FunctionMAX™ TiterEnhancer (jämfört med 20 –25 g/L för de flesta basala medier), och det har visat sig vara stabilt i torrt eller flytande format i över 1 år.
Lätt att använda pH-neutralt format
Rekonstitution av AGT™ torrt format är förvånansvärt enkelt (tillsätt vatten och rör om), med alla komponenter i lösning. Det krävs ingen pH-justering, och eftersom det är pH-neutralt är det säkrare att hantera och använda än extrema pH-alternativ. Som en pH-neutral tillsats hjälper denna produkt att undvika bioreaktorkomplikationer som ofta ses med extrema pH-tillskott. Vidare är vätskan mycket —stabil så att versionen i flytande format är gjord av densamma AGT™ torrformatmaterial som också finns att köpa. Vätskan tillhandahålls för småskaliga försök och AGT™ torrt format för sömlös uppskalning vid användning.
Specialiserad leverans av ingredienser som finns i basmedia —Inget exotiskt
FunctionMAX™ TiterEnhancer introducerar inte nya ingredienser till din fed-batch-process; det ger helt enkelt samma nyckelingredienser som finns i basalmedia som cellerna behöver sent i odlingen för att behålla sin produktivitet. Tekniken som används för att kombinera dessa ingredienser introducerar inte några ytterligare ingredienser. Det innehåller inte heller några tillväxtfaktorer eller odefinierade komponenter som hydrolysat. En DMF-referens (drug master-fil) kan begäras för denna produkt för att försäkra tillsynsmyndigheter om att det inte finns några ämnen eller ingredienser i formuleringen som kan skapa regulatoriska problem.
Ekonomier i bruk
FunctionMAX™ TiterEnhancer är designad för att leverera högkoncentrerat och högt värdetillskott till din fed-batch-process. Tänk på att det ger 7-faldigt ingredienskoncentrationen av ett basalt medium och kan ge upp till en fördubbling av titern. Vidare, vid normal användning vid cirka 10 % av arbetsvolymen, är det faktiska priset per liter användning liknande det för basalmedia.
du ska välja FunctionMAX™ TiterEnhancer:
för råd om matningsbatch-optimering Upp till dubbla tidigare matade-batch-titrar
– FunctionMAX™ Vi har visat 35 120 % produkttiterförbättringar när –TiterEnhancer tillsattes ovanpå befintliga processer eller som en partiell foderersättning (figur 1 3), vilket resulterade i en lägre total andel fodertillskott. Dessa ökningar uppnåddes främst genom att upprätthålla specifik produktivitet under varje fed-batch-process. Förbättringar sågs omedelbart och utan processoptimering. Vi har också visat att lågvolymtillsats av FunctionMAX™ TiterEnhancer var tillräcklig för att förbättra titrar för flera processer med användning av olika kommersiellt tillgängliga medier och flöden, med de som hade högre celldensiteter som såg mest fördelen. Denna tillsats är inte utformad för att helt ersätta andra kosttillskott som tillhandahåller ytterligare ingredienser som inte finns i FunctionMAX™ TiterEnhancer.
Högkoncentrerade ingredienser Tekniken
som används för att leverera denna funktionella tillsats lovar att omvandla rekombinant läkemedelsbiobearbetning genom att höja nyckelingredienskoncentrationerna till nivåer som är utom räckhåll med konventionella metoder. En koncentration på 150 g/L uppnås med FunctionMAX™ TiterEnhancer (jämfört med 20 –25 g/L för de flesta basala medier), och det har visat sig vara stabilt i torrt eller flytande format i över 1 år.
Lätt att använda pH-neutralt format
Rekonstitution av AGT™ torrt format är förvånansvärt enkelt (tillsätt vatten och rör om), med alla komponenter i lösning. Det krävs ingen pH-justering, och eftersom det är pH-neutralt är det säkrare att hantera och använda än extrema pH-alternativ. Som en pH-neutral tillsats hjälper denna produkt att undvika bioreaktorkomplikationer som ofta ses med extrema pH-tillskott. Vidare är vätskan mycket —stabil så att versionen i flytande format är gjord av densamma AGT™ torrformatmaterial som också finns att köpa. Vätskan tillhandahålls för småskaliga försök och AGT™ torrt format för sömlös uppskalning vid användning.
Specialiserad leverans av ingredienser som finns i basmedia —Inget exotiskt
FunctionMAX™ TiterEnhancer introducerar inte nya ingredienser till din fed-batch-process; det ger helt enkelt samma nyckelingredienser som finns i basalmedia som cellerna behöver sent i odlingen för att behålla sin produktivitet. Tekniken som används för att kombinera dessa ingredienser introducerar inte några ytterligare ingredienser. Det innehåller inte heller några tillväxtfaktorer eller odefinierade komponenter som hydrolysat. En DMF-referens (drug master-fil) kan begäras för denna produkt för att försäkra tillsynsmyndigheter om att det inte finns några ämnen eller ingredienser i formuleringen som kan skapa regulatoriska problem.
Ekonomier i bruk
FunctionMAX™ TiterEnhancer är designad för att leverera högkoncentrerat och högt värdetillskott till din fed-batch-process. Tänk på att det ger 7-faldigt ingredienskoncentrationen av ett basalt medium och kan ge upp till en fördubbling av titern. Vidare, vid normal användning vid cirka 10 % av arbetsvolymen, är det faktiska priset per liter användning liknande det för basalmedia.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Säkerhetsskydd |
| Beskrivning | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri |
| Form | Pulver (AGT ) |
| Produkttyp | Medietillägg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produktlinje | FunctionMAX™ TiterEnhancer |
| Kvantitet | 10L |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Däggdjur |