Läs mer
Fungisterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fungisterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h10,18-22,24-26,29H,7-9,11-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 400.3705 |
| Procent renhet | >95% |