Läs mer
Kimble™ Glastratt
Produktkod. 11858522
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11858522 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 11858522 Leverantör Kimble™ Leverantörsnummer 9537010000
Mät och filtrera ämnen i laboratoriet med Kimble™ Glastratt, ett viktigt experimentverktyg.
  • Vikt: 0,8 kg
  • Klart glas
  • Graderad för noggrann mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 25mm
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Glas
Produkttyp Tratt