Beskrivning
- Tratt för enkel fyllning av säkerhetsbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tratten |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Hälla vätskor |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
| Bredd (engelska) | 4,33 tum |
| Bredd (metrisk) | 110.00 mm |
| Höjd (engelska) | 9,06 tum. |
| Höjd (metrisk) | 230.00 mm |
| Vikt (engelska) | 1.54 lb. |
| Visa mer |