Läs mer
SCAT™ GL45-adapter för tratten
Produktkod. 17893510 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
S60, GL45
Produktkod. Stängningsstorlek
17893510 S60, GL45
1 options
Produktkod. 17893510 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 SEK
    2699.41 SEK / Paket med 1
    Save 250.59 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Robust SCAT™ 'ARNOLD' säkerhetstrattar med adaptrar och mekaniska nivåkontroller för användning på olika trummor med olika gängtyper. Finns även i elektriskt avledande varianter för säker hantering av explosivt flytande avfall.
  • Säkerhetstrattar baserade på SCAT™ 'ARNOLD' trattserie
  • Färdiga set som består av säkerhetstrattar och fatadaptrar
  • Tillverkad av högkvalitativ plast för hållbar och långvarig användning
  • Adaptrar kan kombineras med alla GL45 säkerhetstrattar i serierna 'ARNOLD' och 'MARCO'
  • Tillgänglig för alla gängade typer och storlekar
  • Finns även i elektriskt ledande material för farliga områden
Specifikationer
Stängningsstorlek S60, GL45
Kapacitet (metrisk) 200 L
Kapacitet (engelska) 52,8 gal.
Inkluderar Adapter, mekanisk nivåkontroll
För användning med (utrustning) SCAT ARNOLD Tratt
Material HDPE-EC
Produkttyp Trattadapter