Läs mer
SCAT™ Tratten ARNOLD, Kulventil
Produktkod. 17112245 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
17112245 S60/61 -
17182235 B53 -
17172245 B83 Varje
17122245 GL45 -
17192245 S50 -
17142245 S51 Varje
17152245 S55 -
17162245 S65 -
17182245 S70/71 Varje
17132245 S90 -
31454223 S95 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17112245 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 317641
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den starka säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kula uppfyller de högsta kraven för säker omhändertagande av farligt flytande avfall tack vare sin kombination av två oberoende säkerhetsmekanismer.
Säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kulventil finns för olika behållargängor. För att kunna producera på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt levererar vi enskilda varianter med en gängadapter, som inte har någon påverkan på trattens funktion eller säkerhet.
  • Två säkerhetsfunktioner består av en kula integrerad i trattbassängen och en tätningsring inbyggd i trattens gångjärnslock, som förhindrar utsläpp av giftiga eller explosiva gaser
  • Tillverkad av högkvalitativt HDPE-material för maximal stabilitet och hållbarhet
  • Gångjärnsförsett lock med tätningsring för stängning när tratten inte används
  • Optimerad sikt för att fånga upp större partiklar och för att deponera laboratorieflaskor
  • Förbättrat stänkskydd med integrerade luftkanaler för att förhindra bubbelbildning
  • Kulventil med automatisk öppningsmekanism under påfyllning
  • Individuellt förkortbar säkerhetslans för ren dränering av flytande avfall
  • Alla viktiga komponenter är avtagbara för enkel rengöring
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm (tratt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 210 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå, Vit
För användning med (applikation) Säker kassering av flytande och flyktigt avfall
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar Lans (220 mm), Lock, Kulventil, Stänkskydd, Avtagbar såll
Trådstorlek (metrisk) S60/61
Produkttyp Säkerhetstratt