Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'ARNOLD' med kula och lock, V2.0, HDPE-EC
Produktkod. 17122235 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
B83
GL45
H2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
Splash guard, sil, jordkabel
Stänkskydd, 2 avtagbara silar, jordkabel
Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil
Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans
För användning med (utrustning):
Avfallsbehållare
Högflödeslösningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Inkluderar För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17122235 S55 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17142235 B83 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17192225 GL45 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17465053 GL45 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Högflödeslösningssystem -
17288860 GL45 Stänkskydd, 2 avtagbara silar, jordkabel Avfallsbehållare -
17102245 GL45 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil Avfallsbehållare Varje
17172235 H2 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil Avfallsbehållare -
17162235 S50 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17112235 S51 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17182225 S60/61 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17298860 S60/61 Splash guard, sil, jordkabel Avfallsbehållare -
17132235 S65 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17152235 S70/71 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare Varje
17102235 S90 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
17192235 S95 Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans Avfallsbehållare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17122235 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 317625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    2078.25 SEK / Paket med 1
    Save 181.75 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Den starka och elektriskt ledande säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kula uppfyller de högsta kraven för säker omhändertagande av farligt flytande avfall tack vare sin kombination av två oberoende säkerhetsmekanismer.
Säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kulventil finns för olika behållargängor. För att kunna producera på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt levererar vi enskilda varianter med en gängadapter, som inte har någon påverkan på trattens funktion eller säkerhet.
  • Två säkerhetsfunktioner består av en kula integrerad i trattbassängen och en tätningsring inbyggd i trattens gångjärnslock, som förhindrar utsläpp av giftiga eller explosiva gaser
  • Elektriskt ledande HDPE-material med jordanslutning för att förhindra flygande gnistor
  • Gångjärnsförsett lock med tätningsring för stängning när tratten inte används
  • Optimerad sikt för uppsamling av större partiklar och för deponering av laboratorieflaskor
  • Förbättrat stänkskydd med integrerade luftkanaler för att förhindra bubbelbildning
  • Kulventil med automatisk öppningsmekanism under påfyllning
  • Individuellt förkortbar säkerhetslans för ren dränering av flytande avfall
  • Alla huvudkomponenter är avtagbara för enkel rengöring
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm (tratt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Material HDPE-EC
Höjd (metrisk) 210 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
För användning med (applikation) Säker kassering av flytande och brandfarligt avfall
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans
Diameter (engelska) Överst 7,9 tum (Tratt)
Trådstorlek (metrisk) S55
Produkttyp Säkerhetstratten med gångjärnsförsedd lock