Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'ARNOLD' med kula och lock, V2.0, HDPE-EC
Produktkod. 17162235 Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek (metrisk):
B83
GL45
H2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
Lans (220 mm), stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock, kulventil
Stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock
Stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock, kulventil
Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans
För användning med (utrustning):
Avfallsbehållare
Högflödeslösningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17162235
Brand: SCAT™ 317629
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den starka och elektriskt ledande säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kula uppfyller de högsta kraven för säker omhändertagande av farligt flytande avfall tack vare sin kombination av två oberoende säkerhetsmekanismer.
Säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kulventil finns för olika behållargängor. För att kunna producera på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt levererar vi enskilda varianter med en gängadapter, som inte har någon påverkan på trattens funktion eller säkerhet.
  • Två säkerhetsfunktioner består av en kula integrerad i trattbassängen och en tätningsring inbyggd i trattens gångjärnslock, som förhindrar utsläpp av giftiga eller explosiva gaser
  • Elektriskt ledande HDPE-material med jordanslutning för att förhindra flygande gnistor
  • Gångjärnsförsett lock med tätningsring för stängning när tratten inte används
  • Optimerad sikt för uppsamling av större partiklar och för deponering av laboratorieflaskor
  • Förbättrat stänkskydd med integrerade luftkanaler för att förhindra bubbelbildning
  • Kulventil med automatisk öppningsmekanism under påfyllning
  • Individuellt förkortbar säkerhetslans för ren dränering av flytande avfall
  • Alla huvudkomponenter är avtagbara för enkel rengöring
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm (tratt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Material HDPE-EC
Höjd (metrisk) 210 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
För användning med (applikation) Säker kassering av flytande och brandfarligt avfall
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar Lans (220 mm), stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock, kulventil
Diameter (engelska) Överst 7,9 tum (Tratt)
Trådstorlek (metrisk) S50
Produkttyp Säkerhetstratt