Beskrivning
Säkerhetstratten ARNOLD V2.0 med lock och kulventil finns för olika behållargängor. För att kunna producera på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt levererar vi enskilda varianter med en gängadapter, som inte har någon påverkan på trattens funktion eller säkerhet.
- Två säkerhetsfunktioner består av en kula integrerad i trattbassängen och en tätningsring inbyggd i trattens gångjärnslock, som förhindrar utsläpp av giftiga eller explosiva gaser
- Elektriskt ledande HDPE-material med jordanslutning för att förhindra flygande gnistor
- Gångjärnsförsett lock med tätningsring för stängning när tratten inte används
- Optimerad sikt för uppsamling av större partiklar och för deponering av laboratorieflaskor
- Förbättrat stänkskydd med integrerade luftkanaler för att förhindra bubbelbildning
- Kulventil med automatisk öppningsmekanism under påfyllning
- Individuellt förkortbar säkerhetslans för ren dränering av flytande avfall
- Alla huvudkomponenter är avtagbara för enkel rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200 mm (tratt) |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Material | HDPE-EC |
| Höjd (metrisk) | 210 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av flytande och brandfarligt avfall |
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Inkluderar | Splash guard, sil, jordkabel |
| Trådstorlek (metrisk) | S60/61 |
| Visa mer |