Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'ARNOLD' med kula och lock, V2.0, HDPE-EC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek (metrisk):
B83
GL45
H2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
Lans (220 mm), stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock, kulventil
Stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock
Stänkskydd, löstagbar sil, jordkabel, lock, kulventil
Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans
För användning med (utrustning):
Avfallsbehållare
Högflödeslösningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The safety funnel ARNOLD V2.0 with lid and ball valve is available for different container threads. In order to be able to produce in an environmentally friendly and economical way, we supply individual variants with a thread adapter, which has no influence on the functionality or safety of the funnel.
- Two safety features consist of a ball integrated in the funnel basin and a sealing ring incorporated in the hinged lid of the funnel, which prevent the escape of toxic or explosive gases
- Electrically conductive HDPE material with grounding connection to prevent flying sparks
- Hinged lid with sealing ring for closure when the funnel is not in use
- Optimized sieve for collecting larger particles and for depositing laboratory bottles
- Improved splash guard with integrated air channels to prevent bubble formation
- Ball valve with automatic opening mechanism during filling
- Individually shortenable safety lance for clean drainage of liquid waste
- All major components are removable for easy cleaning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200 mm (Funnel) |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | HDPE-EC |
| Höjd (metrisk) | 125 cm |
| Färg | Black |
| För användning med (applikation) | Safe Disposal of Liquid and Flammable Wastes |
| För användning med (utrustning) | Högflödeslösningssystem |
| Inkluderar | Stänkskydd, sil, jordkabel, kulventil, lans |
| Diameter (engelska) Överst | 7.9 in. (Funnel) |
| Trådstorlek (metrisk) | GL45 |
| Visa mer |